ContactUsLinkComponent
Reizend
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Artikelnr. PIER46425
CAS-Nummer:  
Reizend
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Artikelnr. PIER46425
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :389.381 g/mol
EINECS:222-042-0
 :GHS07
Lagertemperatur:Kühlschrank
CAS-Nummer:3326-32-7
Formel:C₂₁H₁₁NO₅S
MDL-Nummer:MFCD00005063