Desoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]desoxycholamid), Calbiochem®
Artikelnr. 256455-1
Lieferant: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g
- Seq:3047
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:862.05 g/mol
:GHS07
Lagertemperatur:Kühlschrank
CAS-Nummer:86303-23-3
Formel:C₄₂H₇₅N₃O₁₅
MDL-Nummer:MFCD00161482