ContactUsLinkComponent
VWR®, Bovine aprotinin (from Lung)
Catalog # M167-10MG
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
VWR®, Bovine aprotinin (from Lung)
Catalog # M167-10MG
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mg
  • CAS Nr.:
    9087-70-1
  • Spezies:
    Bovine
  • Lagerbedingungen:
    Refrigerator
  • MDL No.:
    MFCD00130541
  • Proteinsynonym:
    Trypsin inhibitor, pancreatic basic
  • Protein/Peptid-Name:
    Aprotinin
  • Sorte:
    Proteomics Grade
  • Molecular formula:
    C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
Specifications
About this item
Der konkurrierende und reversible Serinprotease-Inhibitor des Chymotrypsin, Trypsin, Kallikrein und Plasmin. Keine Hemmung von Faktor Xa und Thrombin.
Aktivität (KIU/mg)      ≤4500
Reinheit (HPLC)      Entspricht