VWR®, Aprotinin
E429-50MG
:
- Packung:Glasflasche
- VE:50 mg
- CAS Nr.:9087-70-1
- Lagerbedingungen:Refrigerator
- MDL No.:MFCD00130541
- Proteinsynonym:Trypsin inhibitor, pancreatic basic
- Protein/Peptid-Name:Aprotinin
- Sorte:High purity
- Molecular formula:C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
Der konkurrierende und reversible Serinprotease Inhibitor des Chymotrypsin, Trypsin, Kallikrein und Plasmin. Keine Hemmung von Faktor Xa und Thrombin.
Activity (KIU/mg) 4500