(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), M.W. ~120,000, 100,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL423173-100G
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g
- Seq:3401
Specifications
About this item
:
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
CAS Number:9004-65-3
Formula:C₃H₈O₂·xCH₄O
MDL Number:MFCD00131360