β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂), Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIALN0786-15VL
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:15 Vial
- Seq:0277
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:709.41 g/mol
EINECS:210-123-3
CAS-Nummer:606-68-8
Formel:C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
MDL-Nummer:MFCD00036200