ContactUsLinkComponent
Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser (aus (NH4)2SiF6) Standard für die AAS und ICP
Artikelnr. PERCN9300150
Lieferant:  PerkinElmer
CAS-Nummer:  
Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser (aus (NH4)2SiF6) Standard für die AAS und ICP
Artikelnr. PERCN9300150
Lieferant:  PerkinElmer
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    H₂O
  • VE:
    1
  • Element:
    Silicium
  • Symbol:
    Si