ContactUsLinkComponent
Lanthan-Standardlösung, 1.000 mg/l La in verd. Salpetersäure (aus La₂O₃) Standard für die AAS und ICP
Lanthan-Standardlösung, 1.000 mg/l La in verd. Salpetersäure (aus La₂O₃) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300127
 :  
Lanthan-Standardlösung, 1.000 mg/l La in verd. Salpetersäure (aus La₂O₃) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300127
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • VE:
    1
  • Element:
    Lanthan
  • Symbol:
    La