ContactUsLinkComponent
Eisen-Standardlösung, 1.000 mg/l Fe in verd. Salpetersäure (aus Fe) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300126
 :  
Eisen-Standardlösung, 1.000 mg/l Fe in verd. Salpetersäure (aus Fe) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300126
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • VE:
    1
  • Element:
    Eisen
  • Symbol:
    Fe