ContactUsLinkComponent
Wolfram-Standardlösung, 1.000 mg/l W in Wasser (aus (NH4)2WO4) Standard für die AAS und ICP
Wolfram-Standardlösung, 1.000 mg/l W in Wasser (aus (NH4)2WO4) Standard für die AAS und ICP
Catalog # PERCN9300163
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Wolfram-Standardlösung, 1.000 mg/l W in Wasser (aus (NH4)2WO4) Standard für die AAS und ICP
Catalog # PERCN9300163
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    H₂O
  • VE:
    1
  • Element:
    Wolfram
  • Symbol:
    W