Palladium-Standardlösung, 1.000 mg/l Pd in 10%iger Salzsäure (aus (NH4)2PdCl4) Standard für die AAS und ICP
Catalog # PERCN9300138
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:10% HCl
- VE:1
- Pk Info:1× 500 ml
- Element:Palladium
- Symbol:Pd