ContactUsLinkComponent
Indium-Standardlösung, 1.000 mg/l In in verd. Salpetersäure (aus In) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300124
 :  
Indium-Standardlösung, 1.000 mg/l In in verd. Salpetersäure (aus In) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300124
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • VE:
    1
  • Element:
    Indium
  • Symbol:
    In