ContactUsLinkComponent
Cäsium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure (aus CsNO3) Standard für die AAS und ICP
Cäsium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure (aus CsNO3) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300111
 :  
Cäsium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure (aus CsNO3) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300111
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • VE:
    1
  • Element:
    Cäsium
  • Symbol:
    Cs