Mangan-Standardlösung, 1.000 mg/l Mn in verd. Salpetersäure (aus Mn) Standard für die AAS und ICP
Catalog # PERCN9300132
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:2% HNO₃
- VE:500 mL
- Element:Mangan
- Symbol:Mn