ContactUsLinkComponent
Pipette tips for Assipette pipettes
Catalog # HECH40110010
undefined
Pipette tips for Assipette pipettes
Catalog # HECH40110010
Specifications
  • Verpackt:
    Beutel mit 1000
  • Volumen:
    5 - 100 µl
  • Spitzenfarbe:
    Gelb
  • Zur Nutzung mit:
    Assipettes, Brand, Eppendorf, La Fontaine, Gilson, Lab Systems piston pipettes
  • VE:
    1.000