AuftragsverfolgungKontakt
Pulverprobenehmer
Pulverprobenehmer
Anbieter:   Sampling Systems
Pulverprobenehmer
Anbieter:  Sampling Systems
Zertifikate
Pulverprobenehmer
10 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Taschenprobenehmer für diskrete Zonenproben aus Pulvern und Granulaten.
  • Einfache Bedienung und robustes Design
  • Innenstab aus Edelstahl oder PTFE
  • Kann sehr schnell zerlegt und gereinigt werden
Geeignet für den Einsatz in Apothekenanwendungen.
Delivery information: Standardmäßige Lieferung mit Spitzen.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Material
    Länge
    Anzahl der Kammern
    Ø
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Edelstahl
    300 mm
    3
    25 mm
    10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 593,00 €
    593,00 €
    1 * 1 ST
       593,00 €
  • Edelstahl
    600 mm
    3
    25 mm
    15 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 800,00 €
    800,00 €
    1 * 1 ST
       800,00 €
  • Edelstahl
    900 mm
    3
    25 mm
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 905,00 €
    905,00 €
    1 * 1 ST
       905,00 €
  • Edelstahl
    1500 mm
    5
    25 mm
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 420,00 €
    1 420,00 €
    1 * 1 ST
       1 420,00 €
  • Edelstahl 316L
    900 mm
    3
    40 mm
    90 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 220,00 €
    2 220,00 €
    1 * 1 ST
       2 220,00 €
  • Edelstahl 316L
    1500 mm
    4
    40 mm
    90 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 260,00 €
    3 260,00 €
    1 * 1 ST
       3 260,00 €
  • Edelstahl 316L
    2000 mm
    4
    40 mm
    90 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 540,00 €
    3 540,00 €
    1 * 1 ST
       3 540,00 €
  • PTFE
    600 mm
    3
    25 mm
    15 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 776,00 €
    776,00 €
    1 * 1 ST
       776,00 €
  • PTFE
    900 mm
    3
    25 mm
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 791,00 €
    791,00 €
    1 * 1 ST
       791,00 €
  • PTFE
    1500 mm
    5
    25 mm
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 150,00 €
    1 150,00 €
    1 * 1 ST
       1 150,00 €
Complementary Products
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Borstenmaterial
    Stiel-/Griff-Material
    Gesamtlänge
    Bürstenkopf Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0493
    Nylon
    Draht
    1600 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 66,60 €
  • 300-0494
    Nylon
    Draht
    2100 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 77,70 €
  • 300-0492
    Nylon
    Draht
    1100 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,50 €
  • 300-0495
    Nylon
    Draht
    600 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 44,40 €
  • 300-0496
    Nylon
    Draht
    1100 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,50 €
  • 300-0498
    Nylon
    Draht
    2100 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 77,70 €
  • 300-0499
    Nylon
    Draht
    600 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 44,40 €
  • 300-0497
    Nylon
    Draht
    1600 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 66,60 €
  • 300-0513
    Nylon
    Draht
    1100 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,50 €
  • 300-0514
    Nylon
    Draht
    1600 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 66,60 €
  • 300-0515
    Nylon
    Draht
    2100 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 77,70 €
  • 300-0516
    Nylon
    Draht
    600 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 59,30 €
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMP8005A-01
    Verschlusshülsen-Set, enthält Zonenabdeckungen und ein Set mit 3 Hülsen (Ø 25 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 SET - 28,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMP8005A-02
    Dichtmanschettenset (3 Manschetten), HDPE (Ø 40 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 SET - 49,60 €