AuftragsverfolgungKontakt
Temperature compensator (ATC)
Temperature compensator (ATC)
Temperaturkompensator, PT1000, Pt1000, −30...+130 °C, ATC mit 1-m-Kabel und 2 Bananensteckern, Edelstahl, PTFE beschichtet, 4×110 mm
Catalog # CONSST10N
Supplier:   CONSORT
Temperature compensator (ATC)
Catalog # CONSST10N
Supplier:  CONSORT
Temperature compensator (ATC)
Temperature compensator (ATC)
Temperaturkompensator, PT1000, Pt1000, −30...+130 °C, ATC mit 1-m-Kabel und 2 Bananensteckern, Edelstahl, PTFE beschichtet, 4×110 mm
Price
156,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose temperatur sensor for field use.
  • Stainless steel body, PTFE coated
  • Not suitable for very aggressive fluids
Specifications
  • Messbereich:
    −30...+130 °C
  • Bezeichnung:
    Temperaturkompensator, PT1000
  • Material:
    Edelstahl, PTFE beschichtet
  • Anschluss:
    ATC mit 1-m-Kabel und 2 Bananensteckern
  • Typ:
    Pt1000
  • Ø×L:
    4×110 mm