ContactUsLinkComponent
Reversed phase chromatography columns, Asahipak preparative type
Reversed phase chromatography columns, Asahipak preparative type
  SHOWF6820001
 :  Resonac
Reversed phase chromatography columns, Asahipak preparative type
  SHOWF6820001
 :  Resonac
  • Säulenform:
    Präparativ
  • Förderleistung:
    3,0 ml/min
  • Ø int.:
    10,00 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    250 Å
  • Max. Druck:
    15 MPa (150 bar)
  • Bezeichnung:
    Asahipak ODP-50 10E
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    02
  • USP-Code:
    L67
  • pH-Bereich:
    2 - 13
  • Temperaturlimit:
    4 - 60 °C
  • Kohlenstoffbelastung:
    17%
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • VE:
    1
Polymer-based columns usable in 100% water and buffer solutions. Ideal for the analysis of basic substances.
  • Wide pH range (2 to 13)
  • Suitable for the analysis of proteins, peptides and amino acids