AuftragsverfolgungKontakt
Allzweckthermometer
Allzweckthermometer
Thermometer mit integrierter Skala, −10...+110 °C, 1,0 °C, 260 mm, Rot, Total, 8,0 - 10,0 mm
Artikelnr. ALLA52100RC110-QP
Anbieter:   Alla France
Allzweckthermometer
Artikelnr. ALLA52100RC110-QP
Anbieter:  Alla France
Allzweckthermometer
Allzweckthermometer
Thermometer mit integrierter Skala, −10...+110 °C, 1,0 °C, 260 mm, Rot, Total, 8,0 - 10,0 mm
Preis
38,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Spezifikationen
  • Ø:
    8,0 - 10,0 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    Total
  • Bezeichnung:
    Thermometer mit integrierter Skala
  • Länge:
    260 mm
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Rot
  • Messbereich:
    −10...+110 °C