Haemostatic forceps, Negus
Hämostatische Pinzette, Negus, Gekrümmt, spitz, 195 mm
Artikelnr. MART13-595-19
Anbieter: KLS Martin Group
Springe zu:
Product Details & Documents
Stainless steel.
Spezifikationen
- Typ:Gekrümmt, spitz
- Bezeichnung:Hämostatische Pinzette, Negus
- Länge:195 mm