ContactUsLinkComponent
Dispenser-Spitzen, Combitips advanced® und ViscoTip®
Dispenser-Spitzen, Combitips advanced® und ViscoTip®
Catalog # EPPE0030089.502
Supplier:  EPPENDORF
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Dispenser-Spitzen, Combitips advanced® und ViscoTip®
Catalog # EPPE0030089.502
Supplier:  EPPENDORF
   Umweltschonende Herstellung
Specifications
  • Farbcode:
    2 × orange
  • Verpackt:
    4 Beutel à 25 Stück
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    10 ml
  • Seq:
    35
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • VE:
    100
Specifications
About this item
Die Combitips advanced® arbeiten nach dem Direktverdrängerprinzip, wonach, unabhängig von der Dichte und den Fließeigenschaften der Flüssigkeit (z. B. höherer Dampfdruck oder erhöhte Viskosität), immer das richtige gewünschte Volumen dispensiert wird. Ideal für die Verwendung mit allen Eppendorf Multipettes.
  • Ergonomisches Design mit einzigartiger Trichterform beugt Beschädigungen an Handschuhen vor und gewährleistet eine komfortable Handhabung
  • Individuelle Farbcodierung zur schnellen Identifizierung
  • Verlängerte Spitzen (für 2,5/5 und 10 ml) ermöglichen eine vollständige Entleerung aller gängigen Laborgefäße und verhindern Probenverluste
  • Neun Volumengrößen (0,1 bis 50 ml), mit denen abhängig vom verwendeten Combitip verschiedenste Volumina, die kleinste Schrittweite ist dabei 100 Nanoliter, dispensiert werden können
  • Combitips advanced sind in verschiedenen Reinheitsgraden und somit passend für jede Art von Anwendung erhältlich
Reinheitsgrade:
Eppendorf Quality™: Basis-Reinheitsgrad
PCR Clean: Frei von DNase, RNase, humaner DNA und PCR-Inhibitoren; geprüft und zertifiziert von einem externen akkreditierten Labor.
Eppendorf Biopur®: Steril; frei von ATP, Pyrogenen, DNase, RNase, humaner und bakterieller (E. coli) DNA und PCR-Inhibitoren; geprüft und zertifiziert von einem externen akkreditierten Labor.
Forensic DNA Grade: Frei von DNase, RNase, humaner DNA und PCR-Inhibitoren; gemäß ISO 18385.
Eppendorf ViscoTip®: Diese Spitze wurde entwickelt und optimiert speziell für das Handling hochviskoser Flüssigkeiten mit bis zu 14000 mPa.s. Für die Nutzung mit dem elektronischen Multipette E3(x)-System.
Flüssigkeitsbeispiele: Glycerin 99,5 %, Tween® 20, Triton® X-100, Kollagen, Motoröl SAE 90, Flüssigwaschmittel, Farbe, flüssiger Honig, Senf, Tomatensoße, Nagellack, Salbe, Shampoo, Molasse 83°BX.
Packaging: Combitips advanced® Eppendorf Quality™ and Combitips advanced® PCR Clean are supplied in a dispenser box (100 Combitips® in 4 bags, PCR Clean with zip-lock bag); 25/50 ml Combitips® come in 25 pcs. per box (each containing an adapter).
Combitips advanced® Biopur® and Forensic DNA Grade are individually blister-wrapped.