AuftragsverfolgungKontakt
Test sieves | Avantor
Test sieves
Grid sieve, with aluminium frame and cylindric bars, 300 mm, 75 mm, 7,2 mm, Aluminium
Artikelnr. HAVE206468758
Anbieter:   NEXOPART
Test sieves
Artikelnr. HAVE206468758
Anbieter:  NEXOPART
Test sieves
Test sieves
Grid sieve, with aluminium frame and cylindric bars, 300 mm, 75 mm, 7,2 mm, Aluminium
Preis
306,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Grid sieve with frame made from aluminium, with parallel cylindrical bars.
Zertifizierung: DIN EN 933-3
Lieferumfang: Supplied with serial number, inspection certificate according to DIN EN 10 204 and calibration certificate on request.
Spezifikationen
  • Ø:
    300 mm
  • Maschenweite:
    7,2 mm
  • Bezeichnung:
    Grid sieve, with aluminium frame and cylindric bars
  • Höhe:
    75 mm
  • Material:
    Aluminium
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.