AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, round bottom, with three parallel necks | Avantor
Flasks, round bottom, with three parallel necks
Anbieter:   witeg Labortechnik
Flasks, round bottom, with three parallel necks
Anbieter:  witeg Labortechnik
Zertifikate
Flasks, round bottom, with three parallel necks
Flasks, round bottom, with three parallel necks
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Typical applications: distillation, extraction.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kapazität
    Mittelhals
    Seitenhälse
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 6000 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 321,00 €
    321,00 €
    1 * 1 ST
       321,00 €
  • 1000 ml
    29/32 NS
    14/23 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 66,00 €
    66,00 €
    1 * 1 ST
       66,00 €
  • 2000 ml
    29/32 NS
    19/26 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 117,00 €
    117,00 €
    1 * 1 ST
       117,00 €