Reinraum-Wischtücher, Mikrodenier, Vertex®
115-1403
: Texwipe
- Verpackt:100 Tücher/Beutel
- Bezeichnung:TX59
- L×B:230×230 mm
- Modell:Vertex®
- Fasern (>100 µm):320/m²
- Grundgewicht:190 g/m²
- Partikelabgabe (>=0,5 µm):9,0 × 10⁶/m²
- Absorptionsvermögen:350 ml/m²
- Absorptionsrate:0,3 s
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,01 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,07 g/m²
- Ionen - Calcium:<0,40 ppm
- Ionen - Magnesium:<0,04 ppm
- Ionen - Kalium:<0,08
- Ionen - Natrium:<0,30 ppm
- Ionen - Chlorid:<0,10 ppm
- VE:100
Diese Wischtücher werden aus 100% doppelt genähtem Polyester-Mikrodenier im Vertex®-Herstellungsprozess von Texwipe hergestellt. Sie eignen sich hervorragend zum Abwischen von Oberflächen, die anfällig für Kratzer sind.
- Dichtes Gewebe verringert das Risiko, Oberflächen zu zerkratzen oder Garnfasern zu brechen
- Sehr weich: ideal für empfindliche Oberflächen
- Verwendbar mit auf Bleiche basierenden Reinigungsmitteln
- Hinterlässt keine Barriereschicht und kann mehr Partikel innerhalb des Faserbündels aufnehmen
Das Garn verfügt über vier Mal mehr Filamente und die doppelte Oberfläche im Faserbündel im Vergleich zu Wischtüchern aus Polyester. Dies erhöht die Abwischwirkung und sorgt für einen weichen Griff.
: Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.