Uridin
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Über diesen Artikel
Synonyme: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
- CAS Nummer:58-96-8
- Formel:C₉H₁₂N₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00006526
- Molekulargewicht:244.20 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-407-5
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
- CAS Nummer:58-96-8
- Formel:C₉H₁₂N₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00006526
- Molekulargewicht:244.20 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-407-5
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.