AuftragsverfolgungKontakt
DIPSO
DIPSO
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Artikelnr. ROTH7151.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
DIPSO
Artikelnr. ROTH7151.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  68399-80-4
DIPSO
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Nummer:  68399-80-4
Preis
89,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
  • CAS Nummer:68399-80-4
  • Formel:C₇H₁₇NO₆S
  • MDL-Nummer:MFCD00038353
  • Molekulargewicht:261.29 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:269-992-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g