AuftragsverfolgungKontakt
DIPSO
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Artikelnr. MOLEM12996752
Marketsource
Anbieter:   Molekula
DIPSO
Artikelnr. MOLEM12996752
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  68399-80-4
DIPSO
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  68399-80-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
  • CAS Nummer:68399-80-4
  • Formel:C₇H₁₇NO₆S
  • MDL-Nummer:MFCD00038353
  • Molekulargewicht:261.29 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:269-992-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Spezifikationen