DIPSO
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Catalog # MOLE34218155-100G
Marketsource
Supplier: Molekula
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
- CAS Nummer:68399-80-4
- Formel:C₇H₁₇NO₆S
- MDL-Nummer:MFCD00038353
- Molekulargewicht:261.29 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:269-992-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g