Multifunktions-Jacke, Gammatex® FA 3000 VIVA PLUS
Multifunktions-Jacke aus Gammatex®, mit Wetter- und Flammenschutz nach neuesten Normen. Das Gewebe besteht aus 98% Polyester und 2% Carbonfasern. Die Beschichtung ist zu 100 % aus Polyurethan, hydrophil und atmungsaktiv. Das COTTEX®-Futter weist den höchsten flammhemmenden Index 3 auf.
- Flammhemmend, antistatisch, chemikaliendicht, wasserdicht und atmungsaktiv
- Herausnehmbares flammhemmendes Leib- und Ärmel-Wärmfutter mit Innentasche
- Kapuze (verstellbar) mit Kordelzug und Schirm im Kragen
- Zwei-Wege-Frontreißverschluss bis Kragenende, Klettabdeckung
- Ärmelenden innen, Strickbund als Windfang, Klettriegel für Weitenverstellung
- Zwei Brust- und Seitentaschen, eine Reißverschlusstasche
: EN 340, EN ISO 14116, EN 1149-3, EN 13034, EN 343 3/2; Kat. III
- Catalog No:
- 113-08370
- 113-08372
- 113-08371
- 113-08369
- Anwendungsbereich Outfit:
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Riskobereich:
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
Frequently Bought Together