AuftragsverfolgungKontakt
First Aid Box, Type 2
Erste-Hilfe-Set, Typ 2, orange, für bis zu 20 Personen, ABS
Artikelnr. 118-0242
Anbieter:   TRENKA
First Aid Box, Type 2
Artikelnr. 118-0242
Anbieter:  TRENKA
First Aid Box, Type 2
First Aid Box, Type 2
Erste-Hilfe-Set, Typ 2, orange, für bis zu 20 Personen, ABS
Preis
71,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bedruckter Erste-Hilfe-Koffer aus ABS, für bis zu 20 Arbeiter.
  • Mobil und stationär einsetzbar mit Wandhalterung und 90°-Stop-Arretierung
  • Gummidichtung: Staub- und Spritzwassergeschützt
  • Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
  • Variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar
  • Schlag- und bruchfest
Farbe: orange
H×B×T: 240×340×120 mm
Certifications: ÖNORM Z 1020 Typ 2
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Erste-Hilfe-Set, Typ 2, orange, für bis zu 20 Personen
  • Material:
    ABS
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IBSA31800016910
    Komplette Nachfüllpackung für Erste-Hilfe-Koffer, Typ 2 (1 - 20 Personen)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 32,67 €