Chemikalienresistente Laborkapuze, Cleansafe® 2
113-08386
: TRENKA
- Anwendungsbereich Outfit:Chemikalienschutz,Labor
- Farbe:Weiß
- VE:1
Einweg-Kapuze mit Gesichtsgummi. Aus antistatischem und atmungsaktivem Material, Polypropylen- und Polyethylen-beschichtet. Ideal beim Umgang mit Chemikalien, in Labors, bei Lackierarbeiten und in der chemischen Industrie.
Farbe: weiß
: Schutzkleidung Typ 5+6; EN 1149-1