Lieferant: KIND ARBEITSSICHERHEIT
Zertifikate
Über diesen Artikel
Warnjacke mit regen- und flammhemmenden Eigenschaften, hergestellt aus 98% Polyester und 2% Kohlenstofffasern. Die Beschichtung besteht zu 100% aus Polyurethan, ist hydrophil und atmungsaktiv. Das COTTEX®-Futter hat den höchsten Flammschutzindex 3.
- Flammhemmend, antistatisch, chemikalienbeständig, wasserdicht und atmungsaktiv
- Herausnehmbares, flammhemmendes Thermofutter an Rumpf und Ärmeln mit Innentasche
- Kapuze (verstellbar) mit Kordelzug und Schirm im Kragen
- Zwei-Wege-Frontreißverschluss bis zum Kragenende, Klettverschlussabdeckung
- Innenbündchen, Strickbund als Windschutz, Klettbänder zur Weitenregulierung
- Zwei Brust- und Seitentaschen, eine Reißverschlusstasche
- Reflexbesatz
Länge ca. 90 cm
Certifications: EN 343 3-2, EN 471 2-2, EN 1149-5 (1149-3), EN 13034, EN ISO 14116
Spezifikationen
- Catalog No:
- 113-08366
- 113-08364
- 113-08363
- 113-08368
- 113-08361
- 113-08367
- 113-08362
- 113-08365
- Riskobereich:
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Verschlussart:
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Stoff:
- 98% polyester und 2% carbonfasern
- 98% polyester und 2% carbonfasern
- 98% polyester und 2% carbonfasern
- 98% polyester und 2% carbonfasern
- 98% polyester und 2% carbonfasern
- 98% polyester und 2% carbonfasern
- 98% polyester und 2% carbonfasern
- 98% polyester und 2% carbonfasern