Warning jacket FA 3000 VIVA (old), gammatex®
KNDA8242
- Konfektionsgröße:XL
- Typ:FA 3000 VIVA
- Verschlussart:Reißverschluss
- Anwendungsbereich Outfit:Feuerschutz,Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Riskobereich:Flammfest
- Farbe:Neongelb/dunkelblau
- Modell:FA 3000 VIVA
- Stoff:98% polyester (PES), 2% carbon fibers, with a coating of 100% polyurethane (PU) and flour carbon finish
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Gewicht:190 g/m²
- VE:1
Jacke aus 98% Polyester (PES), 2% Carbonfasern, mit Beschichtung aus 100% Polyurethan (PU) und Flour-Carbon Finish. Jacke ist zusätzlich abgefüttert. Das herausnehmbare Leib- und Ärmel-Wärmefutter besteht aus ETEX PE®; flammhemmend.
- Kapuze im Kragen
- Extra großzügiger 2-Wege-Frontreißverschluss, zusätzliche Klettabdeckung
- 2 Seitentaschen; 1 Reißverschlusstasche; 1 Brusttasche
- Ärmelenden Strickbund innen, Regenrinne
- Mit Reflex
- Übergrößenzuschlag: ab Größe XL +10%
Länge: ca. 90 cm
Materialgewicht: 190 g/m²
EN 471 2-2, EN 343 3-3, EN 1149-3, EN 533-1, EN 13034 Typ 6