ContactUsLinkComponent
Sweatshirt, Acode® Basecamp
Sweatshirt, Acode® Basecamp
Catalog # 113-2572
Supplier:  FRISTADS KANSAS
undefined
Sweatshirt, Acode® Basecamp
Catalog # 113-2572
Supplier:  FRISTADS KANSAS
Specifications
  • Konfektionsgröße:
    L
  • Anwendungsbereich Outfit:
    Allgemeine Anwendungen
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Riskobereich:
    Kälte
  • Farbe:
    Anthrazit
  • Seq:
    25
  • Stoff:
    80% cotton and 20% polyester
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Gewicht:
    320 g/m²
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt, aus 80 % Baumwolle und 20 % Polyester.
  • "Double face"-Optik
  • Ripp am Kragen, an den Armabschlüssen und am Bund
  • Geeignet für Damen und Herren
Gewicht: 320 g/m²