Spender für Handreiniger, Lindesa® Euromat 1000
115-1417
- Kapazität:1000 ml
- Farbe:Edelstahl
- Bezeichnung:Wall-mounted hand cleanser dispenser
- B×T×H:94×151×324 mm
- VE:1
Spender aus nicht rostender Alu-Ausführung.
- Optional mit Verschlussplatte mit Sichtfenster
- Edelstahlpumpe mit verstellbarer Dosiermenge
- Kombinierbar mit: Lindesa Pflegeemulsion Flasche 1000 ml
: Der EUROMAT 1000 Spender wird einzeln mit einer leeren Kunststoff-Flasche geliefert.