Digitales Mini-Oberflächenthermometer
Artikelnr. TEST0560.1109
Lieferant: Testo
Spezifikationen
- Messbereich:−50…+300 °C
- Auflösung:0,1 (−19,9…+199,9);
1,0 °C - Bezeichnung:Mini-Thermometer für Oberflächenmessungen
- Genauigkeit:±1 °C (-30 bis 250 °C)
±2 °C (übriger Bereich) - VE:1
- Fühler:NTC (Lר: 120×15 mm)
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das Mini-Oberflächenthermometer hat einen sehr großen Anwendungsbereich und lässt sich für Oberflächentemperaturmessungen verschiedenster Art nutzen (Temperaturkontrollen im Heizungsbau, Sanitärbereich oder in der Klima-/Kälte und Lüftungstechnik).
- Universell zur Oberflächenmessung einsetzbar
- Großes, leicht ablesbares Display
- Batteriestatusanzeige und leichter Batteriewechsel
- Temperaturfühler mit Edelstahloberfläche
- Automatische Abschaltung (1 Stunde) mit Batterie-Warnanzeige
- Displayanzeige nach °C/°F auswählbar
Für schnelle Messergebnisse empfehlen wir Silikon-Wärmeleitpaste. Sie sorgt für einen optimalen Wärme-Übergang zwischen Messspitze und Messobjekt.
Delivery: Wird mit Batterien geliefert.