Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Ribonuclease A

Glass bottle, 1 mL
  FITZ20-RR53
Ribonuclease A
  FITZ20-RR53
 :  
Ribonuclease A

Glass bottle, 1 mL

 :  
 
 
   
1 * 1 mL
 
 

 

  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 mL
  • Cat. No.:
    FITZ20-RR53
  • CAS Nr.:
    9001-99-4
  • Enzym-Synonyme:
    RNase A
  • Enzymname:
    Ribonuclease A
  • MDL No.:
    MFCD00132184
  • Lagerbedingungen:
    Freezer