Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glasflasche, 1 L
Artikelnr. APPCA3145.1000
Anbieter: PanReac AppliChem
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Artikelnr. APPCA3145.1000
Anbieter: PanReac AppliChem
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Bezeichnung:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.