ContactUsLinkComponent
VWR® UltraPure, Buffer, PBS solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
Artikelnr. K813-500ML
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
VWR® UltraPure, Buffer, PBS solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
Artikelnr. K813-500ML
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    PBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (phosphatgepufferte Salzösung)
Spezifikationen
Über diesen Artikel
  • No DNases, RNases or proteases detected
pH @ 25 °C (1:10 Wasser)    6,6 - 7,2