Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Gestelle
Reagenzglasgestelle
Gestell für Löslichkeitsglas
Gestell für Löslichkeitsglas
614-0171
:
GERBER FUNKE
Gestell für Löslichkeitsglas
614-0171
:
GERBER FUNKE
Anz. Bohrungen:
6
Farbe:
Weiß
Bezeichnung:
Gestell für Löslichkeitsglas
VE:
1
PP, white.
Good chemical resistance
Good temperature resistance
Easy to clean