AuftragsverfolgungKontakt
Tridemorph, Supelco®
Tridemorph, Supelco®
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Catalog # 36199-100MG
Supplier:   Merck
Tridemorph, Supelco®
Catalog # 36199-100MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  24602-86-6
Tridemorph, Supelco®
Tridemorph, Supelco®
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
CAS Number:  24602-86-6
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 mg
Product Details & Documents
  • CAS Number:24602-86-6
  • Formula:C₁₉H₃₉NO
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:246-347-3
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 mg
Specifications