AuftragsverfolgungKontakt
Abietinsäure | Avantor
Abietinsäure
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalog # ROTH5005.1
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Abietinsäure
Catalog # ROTH5005.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  514-10-3
Abietinsäure
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Number:  514-10-3
Price
57,00 €
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS Number:514-10-3
  • Formula:C₂₀H₃₀O₂
  • MDL Number:MFCD03423567
  • Molecular Weight:302.45 g/mol
  • EINECS:208-178-3
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
Specifications