Pestizid- Referenzstandard, Acephat 100 µg/ml in Acetonitril
Catalog # PROOCILULM72631.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1,2 mL
- CAS Nr.:30560-19-1
- Bezeichnung:Acephat 100 µg/ml in Acetonitril
- Formel:C₄H₁₀NO₃PS
- Bezeichnung:Acephate