ContactUsLinkComponent
Pestizid- Referenzstandard, Acephat 10 µg/ml in Acetonitril
Pestizid- Referenzstandard, Acephat 10 µg/ml in Acetonitril
  PROONE7001A
 :  
Pestizid- Referenzstandard, Acephat 10 µg/ml in Acetonitril
  PROONE7001A
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    30560-19-1
  • Bezeichnung:
    Acephat 10 µg/ml in Acetonitril
  • Formel:
    C₄H₁₀NO₃PS
  • Bezeichnung:
    Acephate