Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Fenitrothion (O,O-Dimethyl-O-4-nitro-m-tolylthiophosphat)
Artikelnr. EHERC13480000
Lieferant:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  
Fenitrothion (O,O-Dimethyl-O-4-nitro-m-tolylthiophosphat)
Artikelnr. EHERC13480000
Lieferant:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 mg
  • Seq:
    2590

Spezifikationen

Über diesen Artikel

 :
EINECS:204-524-2
CAS-Nummer:122-14-5
Formel:C₉H₁₂NO₅PS