ContactUsLinkComponent
Pestizid- Referenzstandard, 3,4,5-Trichlorphenol 1.000 µg/ml in Aceton
Pestizid- Referenzstandard, 3,4,5-Trichlorphenol 1.000 µg/ml in Aceton
Catalog # ACCUM-1653-IS-R
Supplier:  AccuStandard
CAS Number:  
Pestizid- Referenzstandard, 3,4,5-Trichlorphenol 1.000 µg/ml in Aceton
Catalog # ACCUM-1653-IS-R
Supplier:  AccuStandard
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    609-19-8
  • Bezeichnung:
    3,4,5-Trichlorphenol 1.000 µg/ml in Aceton
  • Formel:
    C₆H₃Cl₃O
  • Bezeichnung:
    3,4,5-Trichlorophenol