ContactUsLinkComponent
Dispergiergerät, POLYTRON®, PT 6100 D
Dispergiergerät, POLYTRON®, PT 6100 D
Supplier:  KINEMATICA
Certificates
undefined
Dispergiergerät, POLYTRON®, PT 6100 D
Supplier:  KINEMATICA
Specifications
  • Catalog No:
  • 431-0194
  • Modell:
  • PT 6100 D
  • Bearbeitbares Volumen H₂O:
  • 0,1 - 30000 ml
  • Drehzahlbereich:
  • Max. 26500 min⁻¹
  • Drehzahlregelung:
  • Integrierte digitale Drehzahlsteuerung
  • Drehzahlanzeige:
  • Benutzeroberfläche mit LCD und Tastatur
  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
  • 1700/1200 W
  • Motorleistung:
  • 1700
  • Display:
  • LCD, mit Hintergrundbeleuchtung
  • B×T×H:
  • 360×164×313 mm
  • Gewicht:
  • 7,4 kg
  • Geräuschemission:
  • 82 @ 26500 min-1