Staining jar according to Coplin, SP Bel-Art
Artikelnr. 631-9155
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Spezifikationen
- Ø:60 mm
- Bezeichnung:Färbekasten nach Coplin, mit Schraubverschluss, quadratisch, für 10 Objektträger
- Höhe:114 mm
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
This polypropylene jar improves on the classic tapered square design with a larger opening for easier placement and removal of slides. The polypropylene screw cap is 5,3 cm in diameter, has a flat top, easy grip knurled edge, deep thread and a seal ring to prevent leaks.
- Five internal slots hold up to 10 standard 25×75 mm slides back to back
- Steam autoclavable at 121 ºC; remove cap when autoclaving