Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Beleuchtung
UV-Betrachtungsgeräte
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-71
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-71
Catalog # UVPA95-0022-02
Supplier:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Expand image
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-71
Catalog # UVPA95-0022-02
Supplier:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Specifications
Wellenlänge:
365 nm
Bezeichnung:
Chromato-Vue® C-71
Leistung:
4×15 W
VE:
1
Specifications
About this item
Product Details
Product Details