ContactUsLinkComponent
Kryolagerbox 0 °C Cryo-Safe™ Maxi Cooler, SP Bel-Art
Kryolagerbox 0 °C Cryo-Safe™ Maxi Cooler, SP Bel-Art
Artikelnr. BELAF188462000
undefined
Kryolagerbox 0 °C Cryo-Safe™ Maxi Cooler, SP Bel-Art
Artikelnr. BELAF188462000
Spezifikationen
  • Für:
    Mikrozentrifugenröhrchen 0,5/1,5 ml
  • Anz. Bohrungen:
    32
  • Abmessungen:
    243×157×146 mm
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Polycarbonatkörper und weißer Polycarbonatdeckel, mit Gel befüllt.
  • Adapter ändern die Größe der Vertiefungen, um 0,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen aufzunehmen
  • Geringe Stellfläche, ideal für die Verwendung auf der Werkbank
  • Epoxidbeschichteter Drahtgriff befestigt den Deckel und ermöglicht einfachen Transport
  • Kühlkörper und Deckel komplett aus Polycarbonat sind leicht zu reinigen
In den Wänden des Kühlers und des Deckels ist ein ungiftiges Gefriergel isoliert, das dauerhaft niedrige Temperaturen gewährleistet und alle Etiketten oder Markierungen auf den Fläschchen schützt. Der Deckel ist indexiert und markiert, um die Position der Röhrchen anzuzeigen, die mit den auf dem Kühler aufgedruckten Positionen übereinstimmt. Kühler können gestapelt werden, um Platz zu sparen und das Gefriervolumen zu maximieren, und haben Gummifüße, um ein Verrutschen zu verhindern. Ideal zum Schutz von Proben in Gefrierschränken mit Abtauzyklus und schwankenden Temperaturen. Halten Sie 32 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen 3 Stunden lang auf der Werkbank unter 0 °C.
Certifications:
Delivery: